Learn More
Acide 3-hydroxypicolinique, TRC
Code produit 30397386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH951283100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Formule moléculaire C6H5NO3
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Hydroxypyridine-2-Carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ncccc1O
Nom IUPAC Acide 3-hydroxypyridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Poids de la formule 139.0269