Learn More
3-Hydroxypipéridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324564
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324564 2 g 2g
11334564 10 g 10g
11344564 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01333.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6859-99-0
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00014591
Clé InChI BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
CID PubChem 23293
Nom IUPAC Pipéridine-3-ol
SMILES C1CC(CNC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypiperidine
Point de fusion 56°C to 60°C
pH 11.5 to 11.7
Point d’ébullition 67°C to 69°C (2 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Amine-like
Quantité 2 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 102696
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté ≥98%