Learn More
3-Hydroxypipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581102 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10581102 10 g Flacon en verre 10g
10222572 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581102 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367080100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6859-99-0
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00014591
Clé InChI BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
CID PubChem 23293
Nom IUPAC Pipéridine-3-ol
SMILES C1CC(CNC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypiperidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56°C to 62°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 67°C to 69°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21, V,1, 28
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.