Learn More
3-Hydroxypipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxypiperidine |
| CAS | 6859-99-0 |
| Formule moléculaire | C5H11NO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (±)-3-Piperidinol, (R,S)-3-Hydroxypiperidine, (±)-3-Hydroxypiperidine, 3-Hydroxyhexahydropyridine, NSC 62082 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCNC1 |
| Nom IUPAC | Pipéridine-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.15 |
| Poids de la formule | 101.0841 |