Learn More
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397639 5 g 5g
15453817 250 mg 250mg
11387639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28250.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 55321-99-8 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
Apart from biological importance of pyridine-2-carboxamide (picolinamide, pia) as well as of its derivatives such as 3-hydroxypyridine-2-carboxamide (3-OHpia), as ligands they have found their extensive application in coordina- tion chemistry in crystal engineering .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyridine-2-carboxamide (picolinamide, pia) et ses dérivés tels que la 3-hydroxypyridine-2- (3-OHpia ont une importance biologique et sont largement utilisés comme ligands dans la chimie de coordination en ingénierie cristalline.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55321-99-8
Formule moléculaire C5H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.114
Numéro MDL MFCD00233977
Clé InChI SZPBAPFUXAADQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, 3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide, pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, pyrazine-2-carboxamide, 3-hydroxy, 3-hydroxypyrazine-2-carboxamine, 3-oxo-4h-pyrazine-2-carboxamide, t6mv dnj cvz wln, d09vhw, d0s5ry
CID PubChem 294642
Nom IUPAC 2-oxo-1H-pyrazine-3-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C(=O)N1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Point de fusion ∽270°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.12
Pourcentage de pureté 98%