Learn More
Acide 3-hydroxypyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid is used as a matrix for nucleotides in MALDI mass spectrometry analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lʼacide 3-hydroxypyridine-2-carboxylique est utilisé comme matrice pour les nucléotides dans les analyses de spectrométrie de masse MALDI.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (0,25 g dans 10 ml).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | ∽214°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 118954 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.25g in 10ml). |
| Poids de la formule | 139.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |