Learn More
Acide 3-hydroxypyridine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440179
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440179 1 g 1g
15450179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63465.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10128-71-9 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Hydroxyisonicotinic Acid is used in the preparation of chelating agents for iron and aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxyisonicotinique est utilisé dans la préparation d’agents chélateurs pour le fer et l’aluminium.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10128-71-9
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00234165
Clé InChI JEHGATQUCUYHJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyisonicotinic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy pyridine-4-carboxylic acid, 3-hydroxyisonicontinic acid, pubchem16741, acmc-1bs5o, 3-hydroxy-isonicotinic acid
CID PubChem 459503
Nom IUPAC Acide 3-hydroxypyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Quantité 1 g
Beilstein 383677
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide