Learn More
Acide 3-hydroxyquinoléine-5-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1261784-25-1 |
| Formule moléculaire | C10 H7 N O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)11-5-6/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2ncc(O)cc12 |
| Nom IUPAC | ácido 3-hidroxiquinolin-5-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.167 |
| Poids de la formule | 189.0426 |