Learn More
3-Hydroxytétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10578670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10578670 25 g Flacon en verre 25g
10745571 5 g Flacon en verre 5g
10297103 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10578670 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 121940250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 453-20-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 453-20-3
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00005374
Clé InChI XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
CID PubChem 9960
Nom IUPAC oxolan-3-ol
SMILES OC1CCOC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxytetrahydrofuran
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0900g/mL
Quantité 25 g
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Gravité spécifique 1.09
Beilstein 17, 107
Point d’ébullition 181°C
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.