Learn More
3-Hydroxytétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745571 5 g Flacon en verre 5g
10578670 25 g Flacon en verre 25g
10297103 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10745571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121940050
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 453-20-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 453-20-3
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00005374
Clé InChI XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
CID PubChem 9960
Nom IUPAC oxolan-3-ol
SMILES OC1CCOC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxytetrahydrofuran
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0900g/mL
Quantité 5 g
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Gravité spécifique 1.09
Beilstein 17, 107
Point d’ébullition 181°C
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.