Learn More
3-hydroxythiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488837 1 g 1g
15498837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52236.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104317-54-6
Formule moléculaire C7H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD04973331
Clé InChI IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
CID PubChem 2759343
Nom IUPAC 3-hydroxybenzène carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxythiobenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.2
Pourcentage de pureté 97%