Learn More
Hydrochlorure de 3-hydroxytyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10454975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10454975 100 g Flacon en verre 100g
10152680 10 g Flacon en verre 10g
10428850 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10454975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122001000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-31-7
Formule moléculaire C8H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Numéro MDL MFCD00012898
Clé InChI CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
CID PubChem 65340
Nom IUPAC hydrogen 4-(2-aminoethyl)benzene-1,2-diol chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxytyramine hydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 241°C to 243°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 13, I, 325
Merck Index 15, 3470
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Poids de la formule 189.64
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline