Learn More
3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide, TRC
Code produit 30012138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012138 1 mg 1mg
30008803 2.5 mg 2.50mg
30006521 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012138 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9770301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 425408-50-0
Formule moléculaire C14H18O9
Poids moléculaire (g/mol) 330.29
Synonyme 2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-hydroxy-5-(2-hydroxyéthyl)phénoxy)tétrahydro-2H-pyran-2-acide carboxylique
SMILES O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC(CCO)=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Poids de la formule 330.1