Learn More
Brady™ Verrouillage des bouchons 3 en 1
Code produit 15601127 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15601127 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15601127 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 045842
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le dispositif de verrouillage de bouchon s’adapte aux fiches haute et basse tension jusqu’à 76 mm de diamètre et 139 mm de longueur.
  • 2 caches supérieurs coulissants peuvent être utilisés individuellement ou ensemble pour accueillir des cordons de petit, moyen et grand diamètre jusqu’à 31 mm
  • Fabriqué en thermoplastique jaune vif
  • Avec étiquettes d’instructions en
Spécification
Alternate Part Number PLO23
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 88,14 mm
Hauteur (métrique) 158,75 mm