Learn More
3-Indazolinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459820 100 g 100g
11367615 5 g 5g
11377615 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05860.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
3-Indazolinone is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘-3indazolinone est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7364-25-2
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.138
Numéro MDL MFCD00005685
Clé InChI SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
CID PubChem 81829
Nom IUPAC 1,2-dihydroindazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indazolinone
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 100 g
Beilstein 3733
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 97%