Learn More
Acide 3-indole-butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10667132 5 g Flacon en verre 5g
10183740 25 g Flacon en verre 25g
10523104 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10667132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160690050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-32-4
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00005664
Clé InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
CID PubChem 8617
ChEBI CHEBI:33070
Nom IUPAC acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indolebutyric acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 125.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, II, 54
Merck Index 15, 5005
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,benzene,,dimethyl sulfoxide and petroleum ether,insoluble in chloroform,5% in ethanol: clear,brownish solution
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Indolebutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.