Learn More
3-indoleméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372767 1 g 1g
11382767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15762.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-06-1
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00005632
Clé InChI IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
CID PubChem 3712
ChEBI CHEBI:24814
Nom IUPAC 1H-indol-3-ylméhanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indolemethanol
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 1 g
Beilstein 121323
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%