Learn More
Acétate de 3-indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371767 5 g 5g
11361767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04932.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Useful for detection of esterases3-Indoxyl acetate acts as a colorimetric substrate used for differentiating esterases from various microbiological species. Further, it is used as a plant growth-stimulating hormone and reagent. In addition to this, it acts as a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile pour la détection des estérases d’acétate de 3-indoxyle, agit comme substrat colorimétrique utilisé pour différencier les estérases de diverses espèces microbiologiques. De plus, il est utilisé comme hormone et réactif stimulant la croissance végétale. En outre, il agit comme un intermédiaire synthétique utile.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau, le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-08-2
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00014561
Clé InChI JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
CID PubChem 11841
Nom IUPAC Acétate de 1H-indol-3-yle
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Indoxyl acetate
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 5 g
Beilstein 143086
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,water,chloroform,dichloromethane and methanol.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Indoxyl acetate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indol-3-ol, acetate (ester)