Learn More
Sel de potassium de sulfate de 3-indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498946
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
Code produit. 11498946
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17079.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2642-37-7 | C8H6KNO4S | 251.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2642-37-7
Formule moléculaire C8H6KNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 251.297
Numéro MDL MFCD00037931
Clé InChI MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt
CID PubChem 5177095
Nom IUPAC Potassium ; sulfate 1H-indol-3-yl
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Point de fusion 165°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3921324
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 251.31
Pourcentage de pureté 97%