Learn More
3-Indoxyle sulfate de sel de potassium, TRC
Code produit 30007170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007170 250 mg 250mg
30012415 500 mg 500mg
30003516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI655100250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2642-37-7
Formule moléculaire C8 H6 N O4 S . K
Poids moléculaire (g/mol) 251.3
Synonyme 1H-Indol-3-ol, 3-(hydrogen sulfate), potassium salt (1:1) (ACI), 1H-Indol-3-ol, hydrogen sulfate (ester), monopotassium salt (9CI), Indol-3-ol, hydrogen sulfate (ester), monopotassium salt (8CI), Indol-3-yl potassium sulfate (6CI, 7CI), Indol-3-ol, potassium sulfate, Indol-3-yl sulfate, potassium salt, Indoxyl sulfate potassium salt, Potassium indol-3-yl sulfate, 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Nom IUPAC Potassium ; sulfate 1H-indol-3-yl
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indoxyl Sulfate Potassium Salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Poids de la formule 250.9655