Learn More
Ester 1,2-diméthylique de l'acide 3-iodo-1,2-benzènedicarboxylique, TRC
Code produit 30341436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB189455100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Formule moléculaire C10H9O4I
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
Nom IUPAC 3-iodobenzène-1,2-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 320.08
Poids de la formule 319.9546