Learn More
3-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10713264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713264 1 g Flacon en verre ambré 1g
10652665 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 92525-10-5
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.002
Numéro MDL MFCD08435890
Clé InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13334057
Nom IUPAC 3-iodo-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%