Learn More
3-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472729 1 g 1g
15482729 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66356.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92525-10-5 | Molecular Formula: C4H5IN2 | Molecular Weight: 208.002 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92525-10-5
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.002
Numéro MDL MFCD08435890
Clé InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
CID PubChem 13334057
Nom IUPAC 3-iodo-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Couleur Marron
Densité 1.936 g/mL
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.588
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide