Learn More
3-Iodo-1-(phénylsulfonyl)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433757 250 mg 250mg
11342799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27696.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 80360-14-1 | C14H10INO2S | 383.20 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit sombre. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80360-14-1
Formule moléculaire C14H10INO2S
Poids moléculaire (g/mol) 383.20
Numéro MDL MFCD09037474
Clé InChI GKYWOZYEMLEJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 3-iodo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-indole, n-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-phenylsulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1h-indole,3-iodo-1-phenylsulfonyl
CID PubChem 10927077
Nom IUPAC 1-(benzènesulfonyl)-3-iodoindole
SMILES IC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole
Point de fusion 125°C to 129°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 383.2
Pourcentage de pureté 95%