Learn More
3-iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487657 5 g 5g
15477657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36465.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4522-35-4 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
3-Iodo-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Iodo-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4522-35-4
Formule moléculaire C3H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 193.98
Numéro MDL MFCD12022324,MFCD01463487
Clé InChI RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
CID PubChem 1239830
Nom IUPAC 5-iodo-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1H-pyrazole
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.98
Pourcentage de pureté 97%