Learn More
Alfa Aesar™ 3-Iodo-4-(2,2,2-triméthylacétamido)pyridine
Code produit. 11494390
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11494390
Marque: Alfa Aesar™ H50026.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 113975-33-0
Formule moléculaire C10H13IN2O
Poids moléculaire (g/mol) 304.131
Numéro MDL MFCD04971323
Clé InChI GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
CID PubChem 819120
Nom IUPAC N-(3-iodopyridine-4-yl)-2,2-diméthylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 304.13