Learn More
3-iodo-4-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 60032-63-5 |
| Formule moléculaire | C7 H5 I O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1I |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-iodobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.02 |
| Poids de la formule | 247.9334 |