Learn More
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416526 1 g 1g
11426526 5 g 5g
11436526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24783.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68507-19-7
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Numéro MDL MFCD00017347
Clé InChI HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 624158
Nom IUPAC Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 238°C to 241°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid
Poids de la formule 278.05
Pourcentage de pureté 98%