Learn More
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid |
| Point de fusion | 238°C to 241°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Synonyme | 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid |
| Poids de la formule | 278.05 |
| Pourcentage de pureté | 98% |