Learn More
3-Iodo-4-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410383
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410383 5 g 5g
11420383 25 g 25g
11430383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11485.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233.05 g/mol
3-Iodo-4-methylaniline is used as fine chemicals, pharmaceutical intermediates. 2-[((3-iodo-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophene was derived from 5-nitro-2-thiophene-carboxaldehyde and 3-iodo-4-methylaniline. 1-(3-iodo-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazole (5), prepared from 3-iodo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Iodo-4-méthylaniline est utilisé en tant que produits chimiques fins et intermédiaires pharmaceutiques. Le 2-[(3-iodo-4-méthyl)phénylimino)méthyl]-5-nitrothiophène a été dérivé du 5-nitro-2-thiophène-carboxaldéhyde et de la 3-iodo-4-méthylaniline. 1-(3-iodo-4-méthylphényl)-3-tert-butyl-2H-aminopyazole (5), préparé à partir de la 3-iodo-4-méthylaniline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35944-64-0
Formule moléculaire C7H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 233.05
Numéro MDL MFCD00047843
Clé InChI RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
CID PubChem 118889
Nom IUPAC 3-iodo-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methylaniline
Point de fusion 34°C to 37°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2353567
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.05
Pourcentage de pureté 98%