Learn More
Acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432277 100 g -
11412277 5 g 5g
11422277 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14197.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
De l’acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque a été utilisé dans la préparation de N-Succinimidyl 4-guanidinométhyl-3-iodobenzoate (SGMIB) non marqué et du dérivé du SGMIB protégé par le boc (boc-SGMIB).
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Température de stockage recommandée 2-8°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82998-57-0
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Numéro MDL MFCD00010392
Clé InChI LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl, zlchem 953, 3-iodo-p-toluicacid, pubchem3947, 4-carboxy-2-iodotoluene, akos bbb/227, ksc449e9t, 3-iodo-4-methyl benzoic acid, paragos 440021
CID PubChem 621640
Nom IUPAC acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 206°C to 210°C
Quantité 100 g
Beilstein 2436216
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.