Learn More
Acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30396772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396772 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7086252.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Formule moléculaire C8H7IO2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Poids de la formule 261.9491