Learn More
Acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30397105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7086251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Formule moléculaire C8H7IO2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Poids de la formule 261.9491
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.