Learn More
Acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30396774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396774 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI708625500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Formule moléculaire C8H7IO2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Poids de la formule 261.9491