Learn More
3-iodo-4-nitroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994711 25 g Flacon en verre 25g
10611762 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326320250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 214279-40-0 | C7H6INO3 | 279.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214279-40-0
Formule moléculaire C7H6INO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.03
Numéro MDL MFCD01320682
Clé InChI NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-nitroanisole, 4-nitro-3-iodoanisole, benzene, 2-iodo-4-methoxy-1-nitro, 1-nitro-2-iodo-4-methoxybenzene, 3-iodo-4-nitrophenyl methyl ether, benzene,2-iodo-4-methoxy-1-nitro
CID PubChem 2733456
Nom IUPAC 2-iodo-4-méthoxy-1-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=C(C(I)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-4-nitroanisole
Point de fusion 68.0°C to 73.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 279.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Iodo-4-nitroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.