Learn More
3-Iodo-o-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449343
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449343 5 g 5g
11459343 25 g 25g
11469343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11774.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31599-60-7
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.064
Numéro MDL MFCD00041437
Clé InChI DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
CID PubChem 141645
Nom IUPAC 1-iodo-2,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-o-xylene
Densité 1.64
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.603
Beilstein 1929733
Point d’ébullition 98°C to 100°C (15 mmHg)
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 97%