Learn More
3-Iodo-o-xylene, 98%
Code produit 10711351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10711351 5 mL Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10711351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-o-xylene
Note relative au nom 98%
CAS 31599-60-7
% min. CAS 97.5
Couleur Brown to Brown-Red
% max. CAS 100.0
Densité 1.64g/mL
Quantité 5 mL
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C8H9I
Formule linéaire (CH3)C6H3I
Numéro MDL MFCD00041437
Synonyme 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
Clé InChI DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Nom IUPAC 1-iodo-2,3-dimethylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 232.064
CID PubChem 141645
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté ≥97.5%