Learn More
3-iodoanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10473965 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10473965 100 g Flacon en verre 100g
10338740 5 g Flacon en verre 5g
10246610 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10473965 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 222021000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766-85-8
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Numéro MDL MFCD00001048
Clé InChI RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
CID PubChem 69839
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Iodoanisole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.9600g/mL
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.6130 to 1.615
Quantité 100 g
Beilstein 06, 208
Gravité spécifique 1.96
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide