Learn More
3-Iodoanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412297
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412297 5 g 5g
11422297 25 g 25g
11432297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14208.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
3-Iodoanisole is used to produce 3,3'-Dimethoxy-biphenyl. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-iodoanisole sert à produire du 3,3′-diméthoxy-biphényle. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents légers et oxydants. Stocker dans l‘obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-85-8
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.036
Numéro MDL MFCD00001048
Clé InChI RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
CID PubChem 69839
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodoanisole
Densité 1.78
Point d’ébullition 243°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.613
Quantité 5 g
Beilstein 1858896
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 98%