Learn More
3-Iodoanisole, TRC
Code produit 30400022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400022 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI68685025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Formule moléculaire C7H7IO
Quantité 25 g
Synonyme 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
Formule InChI InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(I)c1
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 234.03
Poids de la formule 233.9542