Learn More
Acide 3-iodobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457997 5 g 5g
15447997 1 g 1g
15467997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51112.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221037-98-5
Formule moléculaire C6H6BIO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.826
Numéro MDL MFCD01319015
Clé InChI REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
CID PubChem 2734362
Nom IUPAC Acide3-iodophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodobenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 247.83
Pourcentage de pureté 97%