Learn More
3-iodobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409507
Click to view available options
Quantité:
50 g
Code produit. 11409507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22020.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodobenzonitrile
CAS 69113-59-3
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’éclair >110°C
Formule moléculaire C7H4IN
Numéro MDL MFCD00079762
Quantité 50 g
Numéro UN UN3439
Sensibilité Light sensitive
Synonyme m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile
Clé InChI BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC(=C1)C#N
Nom IUPAC 3-iodobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 229.02
CID PubChem 144341
Poids de la formule 229.02
Pourcentage de pureté 99%