Learn More
3-Iodobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473804 250 g 250g
11453804 10 g 10g
11463804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473804 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11843.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-81-0
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00001049
Clé InChI IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
CID PubChem 67868
Nom IUPAC 1-iodo-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodobenzotrifluoride
Point de fusion -8°C
Densité 1.882
Point d’ébullition 81°C to 82°C (24 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.5185
Quantité 250 g
Beilstein 2088596
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté ≥98%