Learn More
3-iodochromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407237 250 mg 250mg
15497227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34295.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272.04 g/mol
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-iodochromone est utilisé dans la synthèse des 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromes.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122775-34-2
Formule moléculaire C9H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 272.04
Numéro MDL MFCD09475514
Clé InChI SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
CID PubChem 10901720
Nom IUPAC 3-iodo-4H-chromen-4-one
SMILES IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodochromone
Point de fusion 95°C to 97°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 272.04
Pourcentage de pureté 97%