Learn More
3-iodooxétane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493808 500 mg 500mg
15483808 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57302.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26272-85-5 | C3H5IO | 183.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26272-85-5
Formule moléculaire C3H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 183.98
Numéro MDL MFCD08544403
Clé InChI KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropane
CID PubChem 13356686
Nom IUPAC 3-iodooxétane
SMILES IC1COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodooxetane
Densité 2.14
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Quantité 500 mg
Numéro UN UN1993
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 183.98
Pourcentage de pureté 95%