Learn More
3-iodophénol, TRC
Code produit 30402502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402502 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71750550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Formule moléculaire C6H5IO
Quantité 50 g
Synonyme m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(I)c1
Nom IUPAC 3-iodophénol
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Poids de la formule 219.9385