Learn More
Acide 3-Iodophenylacetique , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358146 500 mg 500mg
11368146 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15117.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1878-69-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-69-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.05
Numéro MDL MFCD00046548
Clé InChI MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
CID PubChem 3870220
Nom IUPAC Acide 2-(3-iodophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodophenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 500 mg
Beilstein 2501867
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%