Learn More
3-Iodophénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388146 5 g 5g
11378146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15118.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130723-54-5 | C8H6IN | 243.05 g/mol
3-Iodophenylacetonitrile is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-iodophénylacétonitrile est un important intermédiaire organique. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130723-54-5
Formule moléculaire C8H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 243.05
Numéro MDL MFCD00040890
Clé InChI LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodophenylacetonitrile, 2-3-iodophenyl acetonitrile, 3-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyl acetonitrile, m-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyacetonitrile, pubchem12771, 3-iodo-1-phenylacetonitrile, acmc-1c0v0, benzeneacetonitrile, 3-iodo
CID PubChem 2759368
Nom IUPAC 2-(3-iodophenyl)acetonitrile
SMILES IC1=CC=CC(CC#N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodophenylacetonitrile
Point de fusion 33°C to 35°C
Point d’ébullition 138°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7350695
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 243.05
Pourcentage de pureté 97%