Learn More
Acide 3-iodophthalique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728625
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10728625 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10728625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12976EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodophthalic acid
CAS 6937-34-4
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H5IO4
Formule linéaire IC6H3(CO2H)2
Numéro MDL MFCD00275568
Quantité 10 g
Synonyme 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3-iodo, maybridge1_008994, 3-iodo-phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-iodo
Clé InChI HNPVERUJGFNNRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(I)=C1C(O)=O
Nom IUPAC 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 292.03
CID PubChem 238231
Poids de la formule 292.02
Pourcentage de pureté 97%