Learn More
3-Iodoprop-1-ène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Iodoprop-1-ene |
| CAS | 556-56-9 |
| Formule moléculaire | C3H5I |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2 |
| SMILES | ICC=C |
| Nom IUPAC | 3-iodoprop-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.98 |
| Poids de la formule | 167.9436 |